Drukuj
6-Bromo-2-tetralone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
330770010 330770050
ACRO330770010EA 294 PLN
ACRO330770010 ACRO330770050
6-Bromo-2-tetralone 98%
6-Bromo-2-tetralone
Formuła: C₁₀H₉BrO
Temp. topnienia: 70…76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00239388
Numer CAS: 4133-35-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥97.5 %