Drukuj
Roztwór wzorcowy chromu, 1000 mg/L Cr w 5% kwasie solnym (from Cr) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88059.AE 88059.AP
88059.AEEA 330 PLN
88059.AE 88059.AP
Roztwór wzorcowy chromu, 1000 mg/L Cr w 5% kwasie solnym (from Cr) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Chromium Standards
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certyfikaty: Traceable to NIST