Roztwór wzorcowy chromu, 1000 mg/L Cr w 5% kwasie solnym (from Cr) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13864.AD
13864.AE
13864.AP
13864.ADEA
423
PLN
13864.AD
13864.AE
13864.AP
Roztwór wzorcowy chromu, 1000 mg/L Cr w 5% kwasie solnym (from Cr) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Chromium Standards
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certyfikaty: Traceable to NIST