Drukuj
Roztwór wzorcowy chromu, 10000 mg/L Cr w 5% kwasie solnym (from Cr) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14408.AD 14408.AE 14408.AP
14408.ADEA 726 PLN
14408.AD 14408.AE 14408.AP
Roztwór wzorcowy chromu, 10000 mg/L Cr w 5% kwasie solnym (from Cr) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Chromium Standards
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certyfikaty: Traceable to NIST