Dicyjanozłocian potasu ≥99.96% (metals basis) Au ≥ 67.6%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12552.03
12552.06
12552.14
12552.03EA
1740
PLN
12552.03
12552.06
12552.14
Dicyjanozłocian potasu ≥99.96% (metals basis) Au ≥ 67.6%, Premion®
Dicyjanozłocian potasu
Purity: 99.96%
CAS No.: 13967-50-5
Molecular Formula: C2AuKN2
Formula Weight: 288.33
Physical Form: Crystalline powder
Density: 3.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 6235525
Merck Reference: 14,7628
UN No.: 1588
MDL No.: MFCD00011414
Formuła:
C₂AuKN₂ Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 3,45 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011414 Numer CAS: 13967-50-5 Numer WE (dawny EINECS): 237-748-4 Jednostka: 1588 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,7628 |