Cyclopentadecane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A19416.03
A19416.06
A19416.03EA
266
PLN
A19416.03
A19416.06
Cyclopentadecane ≥98%
Cyclopentadecane
Purity: 98%
CAS No.: 295-48-7
Molecular Formula: C15H30
Formula Weight: 210.40
MDL No.: MFCD00039424
Formuła:
C₁₅H₃₀ Gęstość: 0,805 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039424 Numer CAS: 295-48-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-040-7 |