Drukuj
Triethylborane 1 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
176981000 176988000
176981000.EA 503 PLN
176981000. 176988000.
Triethylborane 1 M in THF, AcroSeal®
Triethylborane
Formuła: C₆H₁₅B
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009022
Numer CAS: 97-94-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-620-9
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.30 M
Water 4.2 to 6.0 %
HPLC ≥95 %
pH 4.0 to 6.0
Specific optical rotation 165° to 178° (20°C, 589 nm) (1 % in water DS)