Drukuj
Tributylborane 1 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
177108000 177101000
177108000.EA 5040 PLN
177108000. 177101000.
Tributylborane 1 M in THF, AcroSeal®
Tributylborane
Formuła: C₁₂H₂₇B
Gęstość: 0,847 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009423
Numer CAS: 122-56-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-554-6
Jednostka: 3392
ADR: 4.2,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hr)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %