Drukuj
(2,4-Difluorophenyl)acetone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
376080010 376080050
ACRO376080010EA 199 PLN
ACRO376080010 ACRO376080050
(2,4-Difluorophenyl)acetone 98%
Formuła: C₉H₈F₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258866
Numer CAS: 274682-91-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %