Drukuj
(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
379150010 379150050
ACRO379150010EA 323 PLN
ACRO379150010 ACRO379150050
(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
(2,6-Difluorophenyl)acetone
Formuła: C₉H₈F₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258867
Numer CAS: 101712-20-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %