Drukuj
(3-Chlorophenyl)acetone 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-(3-Chlorophenyl)propan-2-one
350690010 350690050 350690250
ACRO350690010EA 176 PLN
ACRO350690010 ACRO350690050 ACRO350690250
(3-Chlorophenyl)acetone 94%
(3-Chlorophenyl)acetone
Formuła: C₉H₉ClO
MW: 168.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082872
Numer CAS: 14123-60-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %