2-Chlorofenyloaceton 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-(2-Chlorophenyl)propan-2-one
L09846.03
L09846.06
L09846.03EA
193
PLN
L09846.03
L09846.06
2-Chlorofenyloaceton 96%
2-Chlorofenyloaceton
Purity: 96%
CAS No.: 6305-95-9
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 102-103°/3mm
MDL No.: MFCD00045175
Formuła:
C₉H₉ClO Temp. Wrzenia: 102…103 °C (3 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045175 Numer CAS: 6305-95-9 |