5-Chloro-2-fluorobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26187.03
H26187.06
H26187.14
H26187.03EA
405
PLN
H26187.03
H26187.06
H26187.14
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyd ≥97%
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 96515-79-6
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Refractive Index: 1.5410
Melting Point: 29-32°
MDL No.: MFCD03094518
Formuła:
C₇H₄ClFO Temp. topnienia: 29…32 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094518 Numer CAS: 96515-79-6 Numer WE (dawny EINECS): None |