Drukuj
Chlorek wapnia 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
818748712.0250 818748712.0500 818748712.1000
CHMP818748712.0250EA 60.2 PLN
CHMP818748712.0250 CHMP818748712.0500 CHMP818748712.1000
Chlorek wapnia 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 772
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 14,01659