Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0.025 mol/l (0.025 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
818095798.0500 818095798.1000
CHMP818095798.0500EA 71.3 PLN
CHMP818095798.0500 CHMP818095798.1000
tiosiarczan (VI) sodu 0.025 mol/l (0.025 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5