Drukuj

Wodorotlenek sodu 0.3 mol/l (0.3 N) aqueous solution Volumetric

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Caustic soda

810953156.0500 810953156.1000 810953156.2500 810953156.5000
CHMP810953156.0500EA 45.7 PLN
CHMP810953156.0500 CHMP810953156.1000 CHMP810953156.2500 CHMP810953156.5000
Wodorotlenek sodu 0.3 mol/l (0.3 N) aqueous solution Volumetric
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,08627

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR