Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.125 mol/l (0.125 N) aqueous solution Volumetric
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Caustic soda
810953157.2500 810953157.0500 810953157.1000
CHMP810953157.2500EA 0 PLN
CHMP810953157.2500 CHMP810953157.0500 CHMP810953157.1000
Wodorotlenek sodu 0.125 mol/l (0.125 N) aqueous solution Volumetric
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,08627