Drukuj

Kwas octowy 0.3 mol/l (0.3 N) Volumetric

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

815687337.0500 815687337.1000
CHMP815687337.0500EA 51.8 PLN
CHMP815687337.0500 CHMP815687337.1000
Kwas octowy 0.3 mol/l (0.3 N) Volumetric
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118
Temp. topnienia: 17
Temp. Zapłonu: 38.5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR