Drukuj

Wodortlenek baru 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR

811599403.0500 811599403.1000
CHMP811599403.0500EA 0 PLN
CHMP811599403.0500 CHMP811599403.1000
Wodortlenek baru 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Wodortlenek baru
Formuła: H₂BaO₂
MW: 171.34 g/mol
Temp. topnienia: 325
Gęstość: 2.18
Numer MDL: MFCD00003443
Numer CAS: 17194-00-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5
Klasyfikacja Merck : 12,01006

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR