Sulfid di(trimetylsililowy) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis(trimethylsilyl)sulphide
39556.03
39556.06
39556.03EA
455
PLN
39556.03
39556.06
Sulfid di(trimetylsililowy) ≥98%
Sulfid di(trimetylsililowy)
Purity: 98%
CAS No.: 3385-94-2
Molecular Formula: [(CH3)3Si]2S
Formula Weight: 178.44
Flash Point: 26°(79°F)
Physical Form: Liquid in ampoules
Density: 0.851
Refractive Index: 1.4598
Odour: Pungent
Boiling Point: 162-166°
Beilstein Reference: 1740046
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014851
Formuła:
C₆H₁₈SSi₂ Temp. Wrzenia: 162…166 °C Gęstość: 0,851 Temp. Zapłonu: 26 °C (79 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014851 Numer CAS: 3385-94-2 Numer WE (dawny EINECS): 222-201-4 ADR: 3,II |