Drukuj
Sulfid di(trimetylsililowy) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
367370010 367370050 367370250
ACRO367370010EA 268 PLN
ACRO367370010 ACRO367370050 ACRO367370250
Sulfid di(trimetylsililowy) 95%
Sulfid di(trimetylsililowy)
Formuła: C₆H₁₈SSi₂
Temp. Wrzenia: 163 °C (170 mmHg)
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014851
Numer CAS: 3385-94-2
Numer WE (dawny EINECS): 222-201-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %