octan sodu 0.01 mol/l (0.01 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Acetic acid sodium salt
818056709.0250
818056709.0500
818056709.1000
CHMP818056709.0250EA
46.3
PLN
CHMP818056709.0250
CHMP818056709.0500
CHMP818056709.1000
octan sodu 0.01 mol/l (0.01 N) in aqueous solution volumetric solution
octan sodu
Formuła:
H₃CCOONa MW: 82.03 g/mol Temp. Wrzenia: 881.4 Temp. topnienia: 324 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012459 Numer CAS: 127-09-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8 Klasyfikacja Merck : 12,08711 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...