Drukuj
cyna 10000 mg/L Sn w 20% kwasie solnym (from Sn) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14384.AD 14384.AE 14384.AP
14384.ADEA 841 PLN
14384.AD 14384.AE 14384.AP
cyna 10000 mg/L Sn w 20% kwasie solnym (from Sn) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Tin Standards
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certyfikaty: Traceable to NIST