Drukuj
Roztwór wzorcowy talu, 1000 mg/L Tl w 5% kwasie azotowym (from Tl) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88111.AE 88111.AP
88111.AEEA 319 PLN
88111.AE 88111.AP
Roztwór wzorcowy talu, 1000 mg/L Tl w 5% kwasie azotowym (from Tl) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Thallium Standards
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certyfikaty: Traceable to NIST
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Nr. MDL MFCD00134063