Roztwór wzorcowy talu, 1000 mg/L Tl w 5% kwasie azotowym (from Tl) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13851.AD
13851.AE
13851.AP
13851.ADEA
422
PLN
13851.AD
13851.AE
13851.AP
Roztwór wzorcowy talu, 1000 mg/L Tl w 5% kwasie azotowym (from Tl) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Thallium Standards
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certyfikaty: Traceable to NIST