Drukuj
Roztwór wzorcowy talu, 10000 mg/L Tl w 5% kwasie azotowym (from Tl) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14437.AD 14437.AE 14437.AP
14437.ADEA 632 PLN
14437.AD 14437.AE 14437.AP
Roztwór wzorcowy talu, 10000 mg/L Tl w 5% kwasie azotowym (from Tl) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Thallium Standards
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certyfikaty: Traceable to NIST