Roztwór wzorcowy selenu, 1000 mg/L Se w 5% kwasie azotowym (from Se) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88094.AE
88094.AP
88094.AEEA
319
PLN
88094.AE
88094.AP
Roztwór wzorcowy selenu, 1000 mg/L Se w 5% kwasie azotowym (from Se) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Selenium Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certyfikaty: Traceable to NIST