Drukuj
Roztwór wzorcowy selenu, 1000 mg/L Se w 5% kwasie azotowym (from Se) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13845.AD 13845.AE 13845.AP
13845.ADEA 425 PLN
13845.AD 13845.AE 13845.AP
Roztwór wzorcowy selenu, 1000 mg/L Se w 5% kwasie azotowym (from Se) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Selenium Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certyfikaty: Traceable to NIST