Roztwór wzorcowy selenu, 10000 mg/L Se w 5% kwasie azotowym (from Se) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14381.AD
14381.AE
14381.AP
14381.ADEA
707
PLN
14381.AD
14381.AE
14381.AP
Roztwór wzorcowy selenu, 10000 mg/L Se w 5% kwasie azotowym (from Se) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Selenium Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certyfikaty: Traceable to NIST