Roztwór wzorcowy skandu, 10000 mg/L Sc w 5% kwasie azotowym (from Sc₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35755.AD
35755.AE
35755.AP
35755.ADEA
2190
PLN
35755.AD
35755.AE
35755.AP
Roztwór wzorcowy skandu, 10000 mg/L Sc w 5% kwasie azotowym (from Sc₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Scandium Standards
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Certyfikaty: Traceable to NIST