Roztwór wzorcowy rubidu, 1000 mg/L Rb w 5% kwasie azotowym (from Rb₂CO₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88091.AE
88091.AP
88091.AEEA
457
PLN
88091.AE
88091.AP
Roztwór wzorcowy rubidu, 1000 mg/L Rb w 5% kwasie azotowym (from Rb₂CO₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Rubidium Standards
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certyfikaty: Traceable to NIST