Roztwór wzorcowy rubidu, 1000 mg/L Rb w 5% kwasie azotowym (from Rb₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13872.AD
13872.AE
13872.ADEA
429
PLN
13872.AD
13872.AE
Roztwór wzorcowy rubidu, 1000 mg/L Rb w 5% kwasie azotowym (from Rb₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Rubidium Standards
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certyfikaty: Traceable to NIST