Drukuj
Roztwór wzorcowy rubidu, 10000 mg/L Rb w 5% kwasie azotowym (from Rb₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14380.AE 14380.AD 14380.AP
14380.AEEA 1030 PLN
14380.AE 14380.AD 14380.AP
Roztwór wzorcowy rubidu, 10000 mg/L Rb w 5% kwasie azotowym (from Rb₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Rubidium Standards
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certyfikaty: Traceable to NIST