Roztwór wzorcowy neodymu, 1000 mg/L Nd w 5% kwasie azotowym (from Nd₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88081.AE
88081.AP
88081.AEEA
396
PLN
88081.AE
88081.AP
Roztwór wzorcowy neodymu, 1000 mg/L Nd w 5% kwasie azotowym (from Nd₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Neodymium Standards
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certyfikaty: Traceable to NIST