Roztwór wzorcowy neodymu, 1000 mg/L Nd w 5% kwasie azotowym (from Nd₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13882.AD
13882.AE
13882.AP
13882.ADEA
598
PLN
13882.AD
13882.AE
13882.AP
Roztwór wzorcowy neodymu, 1000 mg/L Nd w 5% kwasie azotowym (from Nd₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Neodymium Standards
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certyfikaty: Traceable to NIST