Drukuj
Roztwór wzorcowy neodymu, 10000 mg/L Nd w 5% kwasie azotowym (from Nd₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14431.AE 14431.AD 14431.AP
14431.AEEA 1380 PLN
14431.AE 14431.AD 14431.AP
Roztwór wzorcowy neodymu, 10000 mg/L Nd w 5% kwasie azotowym (from Nd₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Neodymium Standards
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certyfikaty: Traceable to NIST