Roztwór wzorcowy lutetu, 1000 mg/L Lu w 5% kwasie azotowym (from Lu₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
89886.AE
89886.AP
89886.AEEA
541
PLN
89886.AE
89886.AP
Roztwór wzorcowy lutetu, 1000 mg/L Lu w 5% kwasie azotowym (from Lu₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Lutetium Standards
Molecular Formula: Lu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Certyfikaty: Traceable to NIST