Drukuj
Roztwór wzorcowy lantanu, 1000 mg/L La w 5% kwasie azotowym (from La) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88074.AEEA 398 PLN
88074.AE 88074.AP
Roztwór wzorcowy lantanu, 1000 mg/L La w 5% kwasie azotowym (from La) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Lanthanum Standards
Molecular Formula: La in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certyfikaty: Traceable to NIST