Roztwór wzorcowy lantanu, 1000 mg/L La w 5% kwasie azotowym (from La₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13870.AD
13870.AE
13870.AP
13870.ADEA
422
PLN
13870.AD
13870.AE
13870.AP
Roztwór wzorcowy lantanu, 1000 mg/L La w 5% kwasie azotowym (from La₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Lanthanum Standards
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certyfikaty: Traceable to NIST