Drukuj
Roztwór wzorcowy lantanu, 100000 mg/L La w 5% kwasie azotowym (from La₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14429.AP 14429.AD 14429.AE
14429.APEA 2670 PLN
14429.AP 14429.AD 14429.AE
Roztwór wzorcowy lantanu, 100000 mg/L La w 5% kwasie azotowym (from La₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Lanthanum Standards
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certyfikaty: Traceable to NIST