Roztwór wzorcowy miedzi, 1000 mg/L Cu w 5% kwasie azotowym (from Cu) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88061.AE
88061.AP
88061.AEEA
338
PLN
88061.AE
88061.AP
Roztwór wzorcowy miedzi, 1000 mg/L Cu w 5% kwasie azotowym (from Cu) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Copper Standards
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certyfikaty: Traceable to NIST