Roztwór wzorcowy miedzi, 1000 mg/L Cu w 5% kwasie azotowym (from Cu) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13867.AD
13867.AE
13867.AP
13867.ADEA
449
PLN
13867.AD
13867.AE
13867.AP
Roztwór wzorcowy miedzi, 1000 mg/L Cu w 5% kwasie azotowym (from Cu) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Copper Standards
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certyfikaty: Traceable to NIST