Roztwór wzorcowy miedzi, 10000 mg/L Cu w 5% kwasie azotowym (from Cu) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14372.AD
14372.AE
14372.AP
14372.ADEA
748
PLN
14372.AD
14372.AE
14372.AP
Roztwór wzorcowy miedzi, 10000 mg/L Cu w 5% kwasie azotowym (from Cu) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Copper Standards
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certyfikaty: Traceable to NIST