Drukuj
Roztwór wzorcowy potasu, 1000 mg/L K w 5% kwasie azotowym (from KNO₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88087.AE 88087.AP
88087.AEEA 321 PLN
88087.AE 88087.AP
Roztwór wzorcowy potasu, 1000 mg/L K w 5% kwasie azotowym (from KNO₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Potassium Standards
Molecular Formula: KNO₃ 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certyfikaty: Traceable to NIST
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Nr. MDL MFCD00133776