Roztwór wzorcowy potasu, 1000 mg/L K w 5% kwasie azotowym (from KNO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13866.AD
13866.AE
13866.AP
13866.ADEA
425
PLN
13866.AD
13866.AE
13866.AP
Roztwór wzorcowy potasu, 1000 mg/L K w 5% kwasie azotowym (from KNO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Potassium Standards
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certyfikaty: Traceable to NIST