Roztwór wzorcowy potasu, 10000 mg/L K w 5% kwasie azotowym (from KNO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14379.AD
14379.AE
14379.AP
14379.ADEA
791
PLN
14379.AD
14379.AE
14379.AP
Roztwór wzorcowy potasu, 10000 mg/L K w 5% kwasie azotowym (from KNO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Potassium Standards
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certyfikaty: Traceable to NIST