Roztwór wzorcowy irydu, 1000 mg/L Ir w 20% kwasie solnym (from IrCl₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88072.AE
88072.AP
88072.AEEA
998
PLN
88072.AE
88072.AP
Roztwór wzorcowy irydu, 1000 mg/L Ir w 20% kwasie solnym (from IrCl₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Iridium Standards
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certyfikaty: Traceable to NIST