Drukuj
Roztwór wzorcowy irydu, 1000 mg/L Ir w 20% kwasie solnym (from IrCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35751.AD 35751.AE 35751.AP
35751.ADEA 899 PLN
35751.AD 35751.AE 35751.AP
Roztwór wzorcowy irydu, 1000 mg/L Ir w 20% kwasie solnym (from IrCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Iridium Standards
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certyfikaty: Traceable to NIST