Roztwór wzorcowy irydu, 10000 mg/L Ir w 20% kwasie solnym (from IrCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35752.AD
35752.AE
35752.AP
35752.ADEA
3290
PLN
35752.AD
35752.AE
35752.AP
Roztwór wzorcowy irydu, 10000 mg/L Ir w 20% kwasie solnym (from IrCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Iridium Standards
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certyfikaty: Traceable to NIST