Roztwór wzorcowy holmu, 1000 mg/L Ho w 5% kwasie azotowym (de Ho₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88070.AE
88070.AP
88070.AEEA
401
PLN
88070.AE
88070.AP
Roztwór wzorcowy holmu, 1000 mg/L Ho w 5% kwasie azotowym (de Ho₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Holmium Standards
Molecular Formula: Ho₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011049
Certyfikaty: Traceable to NIST